Print…
Antimónio ≥99.999% (baseado em metais), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
14640.03 14640.06 14640.14
14640.03EA 46.7 EUR
14640.03 14640.06 14640.14
Antimónio ≥99.999% (baseado em metais), pó -200 mesh
Antimónio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Fórmula: Sb
Peso Molecular: 121.76 g/mol
Ponto de ebulição: 1637
Ponto de Fusão: 630
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134030
Número CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733