Print…
Antimónio ≥99.9999% (baseado em metais), pedaços ≤ 5 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11676.09 11676.18 11676.30
11676.09EA 114 EUR
11676.09 11676.18 11676.30
Antimónio ≥99.9999% (baseado em metais), pedaços ≤ 5 mm (0.2 in)
Antimónio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Fórmula: Sb
Peso Molecular: 121.76 g/mol
Ponto de ebulição: 1637
Ponto de Fusão: 630
Densidade: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134030
Número CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733