Print…
Antimónio ≥99.5% (baseado em metais), pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10100.30 10100.A1
10100.30EA 69.5 EUR
10100.30 10100.A1
Antimónio ≥99.5% (baseado em metais), pó -100 mesh
Antimónio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3 Odour: Odourless Boiling Point: 1380° UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Fórmula: Sb
Peso Molecular: 121.76 g/mol
Ponto de ebulição: 1380 °C
Ponto de Fusão: 630
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134030
Número CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733