Print…
Antimónio ≥99.5% (baseado em metais), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3
10099.09EA 61.3 EUR
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3
Antimónio ≥99.5% (baseado em metais), pó -200 mesh
Antimónio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Fórmula: Sb
Peso Molecular: 121.76 g/mol
Ponto de ebulição: 1637
Ponto de Fusão: 630
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134030
Número CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733