Print…
Antimónio ≥99.8% (baseado em metais), hastes, Comp.: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10098.KG 10098.KJ
10098.KGEA 94.1 EUR
10098.KG 10098.KJ
Antimónio ≥99.8% (baseado em metais), hastes, Comp.: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimónio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece, Cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Fórmula: Sb
Peso Molecular: 121.76 g/mol
Ponto de ebulição: 1637
Ponto de Fusão: 630
Densidade: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134030
Número CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733