Print…
Chumbo ≥99.99% (baseado em metais), grânulos +30 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
45081.A4 45081.A1 45081.36
45081.A4EA 211 EUR
45081.A4 45081.A1 45081.36
Chumbo ≥99.99% (baseado em metais), grânulos +30 mesh
Chumbo
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410