Print…
Chumbo ≥99.8% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.76 mm (0.03 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
44961.VA 44961.RF
44961.VAEA 65.5 EUR
44961.VA 44961.RF
Chumbo ≥99.8% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.76 mm (0.03 in)
Chumbo
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈208g/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410