Print…
Chumbo ≥99.999% (baseado em metais), projétil, Puratronic®, Comp.: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43415.22 43415.14
43415.22EA 585 EUR
43415.22 43415.14
Chumbo ≥99.999% (baseado em metais), projétil, Puratronic®, Comp.: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Chumbo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈2.3g/slug Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410