Print…
Chumbo ≥99.999% (baseado nos metais), grânulos 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
41370.14 41370.22 41370.36
41370.14EA 95.8 EUR
41370.14 41370.22 41370.36
Chumbo ≥99.999% (baseado nos metais), grânulos 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Chumbo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Ponto de ebulição: 1740 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 327 °C
Densidade: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410