Print…
Chumbo ≥99.5%, grânulos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
36227.22 36227.36 36227.A3
36227.22EA 60.2 EUR
36227.22 36227.36 36227.A3
Chumbo ≥99.5%, grânulos
Chumbo
Purity: 99.5% min CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410