Chumbo ≥99.8% (baseado nos metais), folha, Thickness: 1.19 mm (0.0469 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12604.RF
12604.VA
12604.VM
12604.RFEA
117
EUR
12604.RF
12604.VA
12604.VM
Chumbo ≥99.8% (baseado nos metais), folha, Thickness: 1.19 mm (0.0469 in)
Chumbo
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈277g/15x15cm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Fórmula:
Pb Ponto de ebulição: 1740 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 327 °C Densidade: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134050 Número CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |