Print…
Chumbo ≥99.9999% (baseado nos metais), hastes, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12450.DJ 12450.DT
12450.DJEA 166 EUR
12450.DJ 12450.DT
Chumbo ≥99.9999% (baseado nos metais), hastes, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Chumbo
Purity: 99.9999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈11g/50mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Ponto de ebulição: 1740 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 327 °C
Densidade: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410