Print…
Chumbo ≥99.998% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12048.FF 12048.FI
12048.FFEA 63.8 EUR
12048.FF 12048.FI
Chumbo ≥99.998% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Chumbo
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈7.1g/25x25mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Ponto de ebulição: 1740 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 327 °C
Densidade: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410