Print…
Chumbo ≥99.998% (baseado em metais), fio, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11901.G1 11901.G5
11901.G1EA 193 EUR
11901.G1 11901.G5
Chumbo ≥99.998% (baseado em metais), fio, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Chumbo
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈8.9g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410