Print…
Chumbo ≥99.999% (baseado em metais), hastes, Ø 10 mm (0.39 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11573.18 11573.30
11573.18EA 119 EUR
11573.18 11573.30
Chumbo ≥99.999% (baseado em metais), hastes, Ø 10 mm (0.39 in)
Chumbo
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈5.6cm/50g, may be in multiple pieces Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410