Print…
Lâminas para câmara, Corning® BioCoat™ fibronectina
Fornecedor: Corning
354559 354631
734-0208EA 496 EUR
734-0208 734-0242
Lâminas para câmara, Corning® BioCoat™ fibronectina
Lâminas e lamelas Lâminas de cultura
Estas lâminas têm uma aplicação uniforme de fibronectina humana. Vidro com vaso em PS.
  • Growth and neuronal differentiation in transfected cells
  • Disponíveis com um número diferente de poços
  • Tampa e ferramenta de remoção