Print…
Chumbo ≥99.9998% (baseado nos metais), hastes, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11346.18 11346.97 11346.98
11346.18EA 104 EUR
11346.18 11346.97 11346.98
Chumbo ≥99.9998% (baseado nos metais), hastes, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Chumbo
Purity: 99.9998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈3.5cm/50g, may be in multiple pieces Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Ponto de ebulição: 1740 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 327 °C
Densidade: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410