Print…
Chumbo ≥99% (baseado nos metais), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00942.22 00942.36 00942.A3
00942.22EA 29.6 EUR
00942.22 00942.36 00942.A3
Chumbo ≥99% (baseado nos metais), pó -200 mesh
Chumbo
Purity: 99% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Ponto de ebulição: 1749 °C (1013 hPa)
Densidade: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN: 3077
ADR: 9,III