Chumbo ≥99.9% (baseado em metais), barra ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
00930.KF
00930.KJ
00930.KFEA
109
EUR
00930.KF
00930.KJ
Chumbo ≥99.9% (baseado em metais), barra ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Chumbo
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈1300g/bar
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Fórmula:
Pb Peso Molecular: 207.2 g/mol Ponto de ebulição: 1740 Ponto de Fusão: 327 Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134050 Número CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |