Print…
Chumbo ≥99% (baseado em metais), folha 30x30 cm (12x12 in), Espessura: 1.6 mm (0.063 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00708.KF 00708.KJ
00708.KFEA 230 EUR
00708.KF 00708.KJ
Chumbo ≥99% (baseado em metais), folha 30x30 cm (12x12 in), Espessura: 1.6 mm (0.063 in)
Chumbo
Purity: 99+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1630g/30x30cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410