Print…
Chumbo ≥97% (baseado em metais), pastilhas 4 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00675.36 00675.A3 00675.22
00675.36EA 95.7 EUR
00675.36 00675.A3 00675.22
Chumbo ≥97% (baseado em metais), pastilhas 4 mm (0.2 in)
Chumbo
Purity: 97% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Fórmula: Pb
Peso Molecular: 207.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1740
Ponto de Fusão: 327
Densidade: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410