Print…
Chumbo 99+%, grânulos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
222621000 222625000
ACRO222621000EA 30.5 EUR
ACRO222621000 ACRO222625000
Chumbo 99+%, grânulos
Chumbo
Fórmula: Pb
Ponto de ebulição: 1740 °C (1013 hPa)
Densidade: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134050
Número CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Encomendar
Appearance Grey Granules
Assay ≥99.0 %