Print…
Strontium ≥99.95% (baseado em metais), pedaços, dendrítico destilado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Ampolado sob argônio
38624.06 38624.14
38624.06EA 968 EUR
38624.06 38624.14
Strontium ≥99.95% (baseado em metais), pedaços, dendrítico destilado
Strontium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Fórmula: Sr
Ponto de ebulição: 1151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 570…660 °C
Densidade: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134060
Número CAS: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994