Print…
Strontium ≥99% (baseado em metais), grânulos ≤ 19 mm (0.76 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
35789.06 35789.14 35789.22
35789.06EA 66.2 EUR
35789.06 35789.14 35789.22
Strontium ≥99% (baseado em metais), grânulos ≤ 19 mm (0.76 in)
Strontium
Purity: 99% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Packaged under argon with thin oil layer Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Fórmula: Sr
Ponto de ebulição: 1151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 570…660 °C
Densidade: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134060
Número CAS: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994