Print…
Cálcio ≥99.5% (baseado nos metais), grânulos -6 mesh, bidestilado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00875.30 00875.A1
00875.30EA 153 EUR
00875.30 00875.A1
Cálcio ≥99.5% (baseado nos metais), grânulos -6 mesh, bidestilado
Cálcio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Fórmula: Ca
Ponto de ebulição: 1484 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085314
Número CAS: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644