Print…
Cálcio 99%, pedaços
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201181000 201185000 201180025 201180050
ACRO201181000EA 61.7 EUR
ACRO201181000 ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Cálcio 99%, pedaços
Cálcio
Fórmula: Ca
Ponto de ebulição: 1484 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 845 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085314
Número CAS: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Encomendar
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %