Print…
Berílio ≥99.4% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
14756.FF 14756.FI
14756.FFEA 466 EUR
14756.FF 14756.FI
Berílio ≥99.4% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Berílio
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Fórmula: Be
Ponto de ebulição: 2970 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1278 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134032
Número CAS: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201