Print…
Rubidium ≥99.75% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Ampola de quebra
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
10315.03EA 190 EUR
10315.03 10315.06 10315.14 10315.22
Rubidium ≥99.75% (baseado nos metais)
Rubidium
Purity: 99.75% CAS No.: 7440-17-7 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Silver-white UN No.: 1423 MDL No.: MFCD00134055
Fórmula: Rb
Ponto de ebulição: 700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134055
Número CAS: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439