Print…
Sódio, hastes de proteção de parafina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
8.22284.0250EA 108 EUR
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
Sódio, hastes de proteção de parafina para síntese, Sigma-Aldrich®
Sódio
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil)
Fórmula: Na
Ponto de ebulição: 889 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,97 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085307
Número CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Encomendar
Content at Na ≥ 99.0 %