Print…
Sódio 99.8%, bastões oleados, embrulhados em folha de alumínio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 33.8 EUR
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Sódio 99.8%, bastões oleados, embrulhados em folha de alumínio
Sódio
Fórmula: Na
Ponto de ebulição: 883 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 98 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085307
Número CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Encomendar
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %