Print…
Sódio, bastão seco
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
370212500 370210010
ACRO370212500EA 141 EUR
ACRO370212500 ACRO370210010
Sódio, bastão seco
Sódio
Fórmula: Na
Ponto de ebulição: 883 °C
Ponto de Fusão: 98 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085307
Número CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Encomendar
Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %