Print…
Lítio, sticks_paraffin_oil zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
8.05660.0025EA 67.1 EUR
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
Lítio, sticks_paraffin_oil zS, Sigma-Aldrich®
Lítio
Fórmula: Li
Peso Molecular: 6.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1317
Ponto de Fusão: 179
Densidade: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134051
Número CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 179 °C
Molar Mass 6.94 g/mol
Boiling Point 1347 °C
Vapor Pressure 1 hPa (723 °C)
Density 0.534 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Li
Chemical Formula Li