Print…
Lítio ≥99.8%, fio (máx. 0,03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10771.14 10771.49
10771.14EA 237 EUR
10771.14 10771.49
Lítio ≥99.8%, fio (máx. 0,03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Lítio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Fórmula: Li
Peso Molecular: 6.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1317
Ponto de Fusão: 179
Densidade: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134051
Número CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542