Print…
Lítio 99% (baseado em metais), grânulos 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
00733.18 00733.30
00733.18EA 189 EUR
00733.18 00733.30
Lítio 99% (baseado em metais), grânulos 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Lítio
Purity: 99% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silvery Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Fórmula: Li
Peso Molecular: 6.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1317
Ponto de Fusão: 179
Densidade: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134051
Número CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542