Print…
Lítio, seco 99+%, granular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
211440250 211442500
ACRO211440250EA 107 EUR
ACRO211440250 ACRO211442500
Lítio, seco 99+%, granular
Lítio
Fórmula: Li
Peso Molecular: 6.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1317
Ponto de Fusão: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134051
Número CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542
Encomendar
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %