Potássio 98%, chunks_in_mineral_oil
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
223860100
223861000
223860500
223865000
ACRO223860100EA
44.9
EUR
ACRO223860100
ACRO223861000
ACRO223860500
ACRO223865000
Potássio 98%, chunks_in_mineral_oil
Potássio
Fórmula:
K Peso Molecular: 39.1 g/mol Ponto de ebulição: 770 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 63 °C Densidade: 0.86 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00133776 Número CAS: 7440-09-7 EINECS: 231-119-8 UN: 2257 ADR: 4.3 I Merck Index: 12,07763 |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Grey Chunks |
Total trace metal impurities | ≤2 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...