Print…
Funis para pó, de haste curta e larga
Fornecedor: Brand
146506 146508 146511 146516 146519 146523
BRAA146506EA 12.4 EUR
BRAA146506 BRAA146508 BRAA146511 BRAA146516 BRAA146519 BRAA146523
Funis para pó, de haste curta e larga
Funis Funis para pó
Vidro borossilicato 3,3.
  • Chemically resistant glass
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Quick and easy to clean
Ideal para a transferência de pós, mas também pode ser utilizado para líquidos.