Print…
Buretas automáticas, padrão pellet, com torneira intermédia, Schellbach, sem reservatório, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
22761 22762 22763
BRAA22761EA 414 EUR
BRAA22761 BRAA22762 BRAA22763
Buretas automáticas, padrão pellet, com torneira intermédia, Schellbach, sem reservatório, BLAUBRAND®
Buretas
De vidro borossilicato 3.3, classe AS, DE-M marcação.
  • Calibradas para escoamento "Ex"
  • Escala Schellbach, marcas em toda a volta nas graduações maiores
  • Zero automático, torneira intermédia para recircular líquido residual
Certificações: DIN EN ISO 385
Informações de encomenda: Reservoir bottles must be ordered separately.
Fornecimento: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.