Print…
Formaldeído ≥37% em solução aquosa estabilizado para histologia livre de ácido e carbonato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com carbonato de cálcio e metanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
1.03999.1000 1.03999.2500 1.03999.9025
1.03999.1000EA 52.1 EUR
1.03999.1000 1.03999.2500 1.03999.9025
Formaldeído ≥37% em solução aquosa estabilizado para histologia livre de ácido e carbonato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Formaldeído
Fórmula: CH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
IVDLogo
Encomendar
Assay (acidimetric) 37.0 - 38.0 %
Heavy metals as Pb ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0001 %
Methanol (GC) 8-12 %
Explosion Limit 7 - 73 %(V) (Formaldehyde)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 2.8 - 4 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C (Formaldehyde)