Print…
VWR®, Caixas de crioarmazenamento e divisórias
Fornecedor: VWR Collection
478-0255EA 26.4 EUR
478-0255 478-0244 479-2216 479-2217 479-2219 479-2220 479-2221 479-2223 479-2224 479-2225 479-2227 479-2228 479-2213 479-2215
VWR®, Caixas de crioarmazenamento e divisórias
Caixas Caixas de criotubos
Cardboard, white.
As caixas com divisórias possuem uma tampa impressa com uma retícula numerada para maior controlo do conteúdo das caixas.
Boxes with dividers feature a lid printed with a numbered grid for superior inventory control. Boxes without dividers can accommodate dividers (sold separately) for 16 to 100 places. Fibreboard dividers can fit in any 127×127 mm cryogenic or mechanical freezer box.