Print…
Blocos de aquecimento/refrigeradores digitais, PCH-1, PCH-2 e PCH-3
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
PCH-1 PCH-3 PCH-2
460-0027EA 1380 EUR
460-0027 444-0931 460-0367
Blocos de aquecimento/refrigeradores digitais, PCH-1, PCH-2 e PCH-3
Blocos de aquecimento Bloco de aquecimento e refrigeração
Os blocos de aquecimento/refrigeradores da Grant Bio são compactos, flexíveis e fáceis de usar– são ideais para o aquecimento e arrefecimento rápido de microtubos e constituem uma ferramenta muito eficaz para a preparação de amostras de ADN para a electroforese desnaturante. Possibilidade de escolha entre dois modelos: o PCH-1 tem capacidade para no máximo 32 microtubos numa combinação de dois tamanhos (12 de 1,5 ml mais 20 de 0,5 ml), enquanto o PCH-2 tem capacidade para no máximo 20 microtubos do mesmo tamanho (1,5 ml). e o PCH-3 pode conter microtubos de até 20×2 ml.
  • Potente refrigerador Peltier para aquecimento e arrefecimento rápido
  • Estabilidade térmica de ±0,1 °C
  • O LCD de 2 linhas indica os valores definidos e os valores reais da temperatura e tempo
  • Temporizador de reacção com alarme audível, para o funcionamento entre 1 min a 96 horas
  • O sistema de controlo da temperatura em seco mantém um ambiente limpo e isento de aerossóis
Fornecimento: Fornecido com bloco e tampa para bloco.