Print…
Sistemas de monitorização de temperatura, sem fios, multicanal, EBI 40
Fornecedor: EBRO
1340-6400 1340-6401
620-1802EA 1670 EUR
620-1802 620-1803
Sistemas de monitorização de temperatura, sem fios, multicanal, EBI 40
Sistemas de monitorização Sistemas de Monitorização de Temperatura e CO2
O EBI 40 foi concebido para aplicações de mapeamento da temperatura a altas temperaturas. Em conjunto com a caixa com isolamento térmico (620-1804), pode ser usados durante duas horas a 250 °C. A temperaturas mais elevadas, o registador é colocado à distância e as características da temperatura podem ser visualizadas no display.
  • Termopar tipo K com conector SMP
  • Programação alternativa através dos botões do teclado: ESC, OK, Para cima, Para baixo
  • Configuração ou carregamento do programa e transferência de dados através de ligação USB
  • Display colorido para representação numérica e gráfica de dados
O sistema pode ser utilizado em câmaras de aquecimento e estufas para determinação do endurecimento (lacagem), monitorização de todos os processos de confecção de bolos e de congelação na indústria alimentar.
L×P×A: 140×118×35 mm.
Conforms to IP 67
Certificações: Em conformidade com a norma IP 40.
Fornecimento: Fornecido com um certificado de calibração de fábrica. Sondas não incluídas.