Print…
Luvas de nitrilo, esterilizadas, para salas limpas, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828
112-1858EA 427 EUR
112-1858 112-1859 112-1860 112-1861 112-1862 112-1863 112-1864 112-1865
Luvas de nitrilo, esterilizadas, para salas limpas, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Luvas
Luvas estéreis com design específico para cada uma das mãos com reforço no punho para aplicações em salas limpas. Quando reforçadas, estas luvas proporcionam a sensação e a destreza equivalentes às de uma luva de látex simples sem o risco de reacções alérgicas do tipo I associadas ao látex.
  • Sterile, powder-free, textured finish
  • Environmentally responsible thanks to improved packaging that saves waste
  • Static dissipative in use
  • Comfortable fit, suitable for double donning
  • Particles per cm² ≥0,5 micron: max. 1200
Suitable for use in Class 1, ISO 3 or M1.5 or higher cleanrooms.
Length: 300 mm
Thickness: 0,08 mm (palm)
Colour: Grey
Certificações: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Embalagem: Double packed in polyethylene. 30 pairs per bag.