Print…
Moinhos de lâminas, SM 100 e SM 200
Fornecedor: Retsch GmbH
20.728.0002 20.727.0002 20.727.0001 20.728.0001 20.727.0009 20.727.0010
412-0289EA 14000 EUR
412-0289 412-0288 510-1373 412-0220 412-0280 412-0281
Moinhos de lâminas, SM 100 e SM 200
Moinhos
Os SM 100 e SM 200 são moinhos de lâminas potentes, de velocidade fixa e fáceis de utilizar, para redução rápida e suave do tamanho de materiais a granel, macios, semiduros, fibrosos, elásticos e sensíveis à temperatura. Ideais para redução preliminar em lotes ou contínua de materiais secos como madeira, raízes, ossos, plantas, plásticos, granulados, especiarias, drogas, papel e cartão. É possível processar amostras de fibra longa e materiais volumosos sem qualquer redução preliminar de tamanho.
  • Redução rápida e suave do tamanho de materiais secos
  • Amostras sujeitas a baixa tensão térmica
  • Ferramentas de corte facilmente substituíveis, vida útil longa, rotor de encaixe
  • Granulometria final definida graças às peneiras inferiores com tamanhos de abertura de 0,25 a 20 mm
  • Vasta gama de acessórios incluindo tremonhas, sistemas de colheita, rotores e peneiras diversos
* Depending on feed material and instrument configuration/settings.
Informações de encomenda: Encomende o rotor, a tremonha de alimentação, as peneiras inferiores e o bastidor para o SM 100 em separado. Entre em contacto com a Avantor para obter informações mais detalhadas sobre a gama completa de acessórios.
Fornecimento: Ambas as unidades são fornecidas com um recipiente de recolha de 5 litros. O SM 200 é fornecido com bastidor.
Atenção: * Consoante a ração e a configuração/ajustes do instrumento.