Print…
Placas para cultura em laminina Corning® BioCoat™
Fornecedor: Corning
354405 354452 354458
734-0113EA 261.57 EUR
734-0113 734-0138 734-0143
Placas para cultura em laminina Corning® BioCoat™
Placas para cultura Placas para Cultura de Células
De PS, revestido com uma aplicação uniforme de laminina de rato. Promove as adesões celulares, bem como a proliferação e diferenciação de uma grande variedade de linhas celulares, especialmente células neuronais, células epiteliais, miocitos e mioblastos.
Fabricado num ambiente altamente controlado e rigorosamente testado, para garantir a consistência e o desempenho do produto.