Print…
Placas para cultura em fibronectina, Corning® BioCoat™
Fornecedor: Corning
354403 354451
734-0111EA 240.91 EUR
734-0111 734-0137
Placas para cultura em fibronectina, Corning® BioCoat™
Placas para cultura Placas para Cultura de Células
De PS, revestido com uma aplicação uniforme de fibronectina humana. Promove a fixação das células, a disseminação, proliferação e diferenciação de diversos tipos de células, especialmente fibroblastos e outras células mesenquimais.
Fabricado num ambiente altamente controlado e rigorosamente testado, para garantir a consistência e o desempenho do produto.