Print…
Sistema de inserção de 96 poços HTS, Corning® FluoroBlok™
Fornecedor: Corning
351161 351163 351162 351164
734-0950EA 590.69 EUR
734-0950 734-0952 734-0951 734-0953
Sistema de inserção de 96 poços HTS, Corning® FluoroBlok™
Microplacas Insertos e Placas
O sistema de insertos de 96 poços Corning® FluoroBlok™ é uma plataforma de ensaio de cultivo celular concebido para automação. A estrutura de inserção de uma só peça e a membrana microporosa de bloqueio de fluorescência (disponível em tamanhos de poro de 3,0 e 8,0 μm) permite aumentar a eficiência, a produtividade e o rendimento no processo de descoberta de novos fármacos. O design da placa receptora minimiza a contaminação cruzada entre poços.
  • A plataforma de tecnologia padrão permite multiplos protocolos
  • Deteção em tempo real sem desmontar ou destruir o