Print…
VWR® MaximumSF, Protecções impermeáveis para botas
Fornecedor: VWR Collection
113-1185EA 123 EUR
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® MaximumSF, Protecções impermeáveis para botas
Roupas Descartáveis
As protecções para botas Maximum SF da VWR® são as mais limpas e duráveis de toda a linha de vestuário da VWR®. Fabricadas numa fórmula confortável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP), foram concebidas para optimizar as propriedades de protecção de barreira, limpeza e conforto.
  • Antiderrapante e antiestático
  • Impermeável a fluidos, costuras seladas para repelir água
  • Coeficiente de atrito superior para garantir tração máxima
  • Máxima resistência à derrapagem em superfícies molhadas e lisas
Testadas e fabricadas em instalações com Certificação ISO sob o controlo de processos rigorosos. Lotes controlados e validados através de testes em laboratórios independentes.
Comprimento: 381 mm (U*), 419 mm (XL), 470 mm (XXL)
* Tamanho único