Print…
VWR® MaximumSF, Protecções antiderrapantes para botas
Fornecedor: VWR Collection
113-1192EA 334 EUR
113-1192 113-1191 113-1190 113-1189 113-1188 113-1187 113-9107
VWR® MaximumSF, Protecções antiderrapantes para botas
Roupas Descartáveis
As protecções para botas Maximum SF da VWR® são as mais limpas e duráveis de toda a linha de vestuário da VWR®. Fabricadas numa fórmula confortável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP), foram concebidas para optimizar as propriedades de protecção de barreira, limpeza e conforto.
  • Non skid
  • Impervious material
  • Superior friction coefficient to ensure maximum traction
  • Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
  • Clean, low linting fabric
Testadas e fabricadas em instalações com Certificação ISO sob o controlo de processos rigorosos. Lotes controlados e validados através de testes em laboratórios independentes.
Comprimento: 286 mm (M), 356 mm (U*), 381 mm (XL)
* Tamanho único.