Print…
VWR® Maximum SF, Cobre-sapatos, antiderrapantes
Fornecedor: VWR Collection
113-1374EA 307 EUR
113-1374 113-1375 113-1373 113-1372 113-1371 113-1370 113-1369 113-1376 114-9140
VWR® Maximum SF, Cobre-sapatos, antiderrapantes
Roupas Descartáveis
Os cobre-sapatos Maximum SPP da VWR® são os mais limpos e duráveis de toda a linha de vestuário da VWR®. Fabricados numa fórmula confortável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP), revestido com filme de polietileno respirável, foram concebidos para optimizar as propriedades de protecção de barreira, limpeza e conforto.
  • Non skid and anti-static
  • Impervious to fluids
  • Superior friction coefficient to ensure maximum traction
  • Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
  • Clean, low linting fabric
  • 60 g laminated fabric with PVC sole
  • Particle shedding (IEST-RP-CC003.3) level 1 E
  • Sterile version (article; 114-9140)
  • Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
Testados e fabricados em instalações com Certificação ISO sob o controlo de processos rigorosos. Lotes controlados e validados através de testes em laboratórios independentes.
Comprimento: 359 mm (U*), 292 mm (M), 324 mm (L), 381 mm (XL)
Atenção: *U = One size fits all